1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
H59404.06 H59404.18
H59404.06EA 36.1 EUR
H59404.06 H59404.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Formule: C₆H₁₁IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701101
CAS nummer: 35935-34-3