4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
H33208.03 H33208.06
H33208.03EA 87.6 EUR
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
Smeltpunt: 243…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631909
CAS nummer: 5731-10-2