4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
H34459.03 H34459.06
H34459.03EA 59.2 EUR
H34459.03 H34459.06
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Smeltpunt: 257…258 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00448778
CAS nummer: 720-73-0