Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 79.7 EUR
H59495.14 H59495.22
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₃
Kookpunt: 106 °C (11 mmHg)
Dichtheid: 1,064
Vlampunt: 96 °C (205 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001631
CAS nummer: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5