Cleanroom handschoenen, polyisopreen, TouchNTuff® 83-300 / 83-500
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
83-500/5.5 83-500/6 83-500/6.5 83-500/7 83-500/7.5 83-500/8 83-500/8.5 83-500/9 83-300/9 83-300/5.5 83-300/6 83-300/6.5 83-300/7 83-300/7.5 83-300/8 83-300/8.5
112-2782EA 1180 EUR
112-2782 112-2783 112-2784 112-2785 112-2786 112-2787 112-2788 112-2789 112-3182 112-3175 112-3176 112-3177 112-3178 112-3179 112-3180 112-3181
Cleanroom handschoenen, polyisopreen, TouchNTuff® 83-300 / 83-500
Handschoenen
Deze dunne polymeerhandschoenen voor eenmalig gebruik bieden een uitstekende tastgevoeligheid en flexibele bescherming voor medewerkers en producten in diverse natte en droge omgevingen die steriliteit vereisen.
  • Sterile or non sterile, powder-free, anti-slip finish
  • Hand-specific and comfortable to wear for a longer period of time
  • Do not contain natural rubber latex: Safe for latex-sensitive (Type I) laboratory professionals
  • SureFit Technology™: Beaded cuff with adhesive band prevents cuff from rolling down
  • Inner coating technology enables ease of dry and wet hand donning
  • Anti-slip finish helps prevent slippage
Ideaal voor mensen die werken met potentieel gevaarlijke chemicaliën, aangezien de handschoenen bestand zijn tegen spatten van chemische stoffen. Ook geschikt voor ISO-klasse 5 of hoogwaardige cleanroom-omgevingen.
Length: 305 - 310 mm
Thickness: 0,21 ±0,04 mm (palm, single wall)
Colour: White
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.0
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Verpakking: Non sterile version (83-300): 20 right and left hand gloves packed in separate compartments in a polybag; 1 polybag per vacuum-sealed polybag; 2 polybags per vacuum-sealed master polybag, 5 master polybags per case liner; 200 pairs per carton.
Sterile version (83-500): One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom-compatible IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.