Elektronische roerders, EUROSTAR 200 digital, EUROSTAR 200 control, EUROSTAR 200 P4 control
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3992003 3992002 3992000 3990003 4090003 4090000 4090002 3990000 3990002
441-0309EA 2542 EUR
441-0309 441-0308 441-0163 441-0140 441-0319 441-0317 441-0318 441-0100 441-0139
Elektronische roerders, EUROSTAR 200 digital, EUROSTAR 200 control, EUROSTAR 200 P4 control
Roerders Bovenroerders
Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 L (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology within the speed range of speed range of 6 to 2000 min⁻¹ or 4 to 530 min⁻¹ (P4 models), all models have two speed ranges. Safety circuits ensure automatic cut off in anti-stall or overload conditions. The actual shaft speed and preset speed are constantly monitored and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in sample viscosities.
  • Digitaal snelheidsdisplay
  • Traploos instelbaar toerental
  • Insteekbare roerstaven
  • Bescherming tegen overbelasting en bij overbelasting kunnen eenheden gedurende korte tijd worden gebruikt
  • Compacte behuizing en stille werking
  • Weergave van foutcodes
De control-modellen beschikken over een afneembare draadloze controller en een digitaal TFT-scherm. De roerders zijn voorzien van een RS 232 en een USB-interface waarmee alle parameters worden ingesteld en vastgelegd. Dankzij de weergave van de torsieweerstand van het monster, kunnen wijzigingen in de viscositeit worden gemeten.
Multilingual TFT display
Programmable functions
Integrated temperature measurement
Interval operation, timer and lock function
Adjustable safety circuit
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certificaten: Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 40.
Informatie over toebehoren: Temperature sensors are sold separately.
Bestelinformatie: Wordt geleverd zonder accessoires; er is een ruime keuze aan accessoires beschikbaar die afzonderlijk kunnen worden besteld.