Capillaire kolommen, CP-Sil PONA CB
Leverancier: VARIAN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CP7531 CP7530 CP7531I5
568-0705EA 1610 EUR
568-0705 568-0704 568-0706
Capillaire kolommen, CP-Sil PONA CB
Kolommen voor chromatografie
CP-SIL PONA CB zorgt voor nauwkeurige analyse van paraffinen, olefinen, naftalenen en aromaten in complexe koolwaterstofmengsels.
  • Gegarandeerde koolwaterstofanalyse volgens ASTM (DHA-methode)
  • Inert voor polaire verbindingen voor zeer nauwkeurige gegevens
  • Uitstekende reproduceerbaarheid verhoogt de productiviteit
Temperatuurbereik: 250/275 °C
Vergelijkbare fasen: Petrocol DH, SPB-1, 007-1, Rtx-1, MXT-1