Industriële balansen, Valor™ 7000 compacte tafelweegschalen
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30060916 30060912 30031823 30031824 30031826 30060915 30031825 30060913 30031822 30060914
611-2621EA 680 EUR
611-2621 611-2617 611-2592 611-2593 611-2595 611-2620 611-2594 611-2618 611-2591 611-2619
Industriële balansen, Valor™ 7000 compacte tafelweegschalen
Balansen en Weegschalen
Een voedselweegschaal die is ontworpen om de productiviteit van voedselweeg- en proportioneringstaken te verhogen, die contactloze sensoren bevat om bepaalde functies te bedienen zonder op een knop te drukken, waardoor verontreiniging van de weegschaal wordt verminderd. Valor 7000 heeft Food Safety Certification (NSF) en ondersteunt een HACCP-conform kwaliteitssysteem.
  • Voor- en achtercontactloze sensoren
  • Dubbele verlichte displays, voor en achter voor snelle weging door twee operators
  • Eén seconde (1 s) stabilisatietijd voor verhoogde doorvoer
  • Netvoeding met interne oplaadbare batterij voor draagbaar gebruik
  • IP 43 (spatwater) bescherming
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Meer connectiviteitsopties beschikbaar, waaronder optioneel Ethernet, tweede RS232 of USB. Goedgekeurde versies zijn ook beschikbaar. Zie de website of vraag om meer informatie.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now