VWR®, afdichtingsfilm voor biologische culturen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
731-0315EA 150 EUR
731-0315 731-0316 731-0313 731-0314
VWR®, afdichtingsfilm voor biologische culturen
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Rayonfolie met kleefmiddel van medische kwaliteit Hydrofobe, poreuze folie in vellen op rol voor het afdichten van weefselcelcultuurplaten, bioblokken en 96-wells platen waarbij gasuitwisseling nodig is voor groei van cellen of bacteriën.
  • Aanbevolen temperatuurbereik van −20 tot +80 °C
  • Totale dikte 139,7 μm
  • Voorgescoorde films gescheiden door rode kleurbanden voor eenvoudige toepassing
  • Doordringbaar en ademend
  • Voorgesneden films op rol
Leveringsinformatie: Elke rol bevat voldoende folie om 50 platen af te dekken.