VWR®, Afdichtfolie voor automatisering
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
731-0307EA 778 EUR
731-0307 731-0308 731-0306
VWR®, Afdichtfolie voor automatisering
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Rollen met zelfklevende afdichtfolie of -film op kunststof kernen, voor gebruik bij geautomatiseerde microplaatafdichters met hoge doorvoer.
  • Doorlopende rollen - geen splitsingen
  • Film of folie steekt niet uit buiten de rand van de kunststof kern
  • Robuuste antistatische verpakking biedt bescherming tijdens het transport en zorgt voor nauwkeurige uitlijning en adhesie
Afsluitfolie voor qPCR, sit-drop eiwitkristallisatie, HTS en koude opslag
Helder polyolefine met ultrasterke, drukgevoelige siliconenkleefstof voor qPCR, 'sitting-drop'-eiwitkristallisatie,More Product Information