Draadloze temperatuurbewaking, EBI 25 systeem
Leverancier: EBRO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1340-6204 1340-0025
620-1919EA 638 EUR
620-1919 620-2383
Draadloze temperatuurbewaking, EBI 25 systeem
Dataloggers
Met behulp van de EBI 25-TX voor draadloze bewaking van temperatuurmetingen zorgt u ervoor dat bederfelijke goederen te allen tijde onder de juiste omstandigheden worden geproduceerd en opgeslagen. Het apparaat bewaakt, verzendt de gegevens in realtime naar een interface (basisstation) en vandaar naar de gewenste server of pc.
  • High precision
  • Exchangeable probe
  • Wide temperature range
  • Avoid loss of goods
  • Easy handling, user replaceable battery
  • Automatic documentation
  • Worldwide access to the measurement data
EBI 25-TX gives continuous monitoring of temperature-sensitive goods like blood plasma or medicine in pharmaceutical industries, emperature and humidity monitoring and other measurements in cooling chambers, cleanrooms and incubators. Has a storage temperature range of –40 to +70 °C.
Calibrattion points: –80 °C, 0 °C, and +134 °C (factory calibration certificate)
Certificaten: Voldoet aan GMP en farmaceutische voorschriften. Functionaliteit conform FDA 21 CFR deel 11
Leveringsinformatie: Supplied with a 3,6 volt replaceable battery, up to 5 years lifetime when measuring at 15 minutes and hourly wireless communication. Winlog.Wave software is available on request.