VWR®, SAS Super Isolator Luchtmonsternemers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
710-0943EA 3840 EUR
710-0943 710-0944 710-0977 710-0978 710-0945 710-0946
VWR®, SAS Super Isolator Luchtmonsternemers
Monsternemers Luchtmonsternametoestellen
De regeleenheid van het SAS-instrument wordt buiten geplaatst en aangesloten op de aanzuigkop met behulp van een eenvoudige elektrische aansluiting. Alle mogelijke typische verontreinigingsbronnen van het vacuümmonsternamesysteem worden verwijderd met behulp van de SAS Super Isolator. Een interessante toepassing van dit luchtmonsternametoestel is dat verschillende koppen kunnen worden bediend met behulp van één SAS-regeleenheid, voor een praktische en voordelige oplossing.
  • Flexibiliteit, keuze uit meerdere talen
  • Dag, tijdstip, locatie, volume van
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model SAS Super-isolator SAS Super-isolator Duo SAS Super 360 Isolator
Environmentally Preferable
Debiet 100 L/min 180 L/min 2×180 L/min
Monsternamekop Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal
b×d×h 105×110×290 mm 105×110×290 mm 360×160×180 mm
Gewicht 1,75 kg 1,75 kg 2,1 kg