Stofmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2, Smart
Leverancier: Moldex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2435 2445 2535
111-0535EA 82.3 EUR
111-0535 111-0536 111-2304
Stofmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2, Smart
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
Gegoten maskers voor filtratie van deeltjes, zonder ventiel of met verschillende ventielvariaties.
  • Met comfortabele neusafdichting
  • DuraMesh® - sterke en duurzame structuur, houdt het masker in vorm
  • ActivForm® - geen neusclip nodig
  • Lusband met clip voor snel, eenvoudig en veilig aan- en uittrekken
Certificaten: EN 149:2001+A1:2009
Opgelet: *Past altijd