Deeltjesfiltrerende mondmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Leverancier: Dräger
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 150 EUR
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Deeltjesfiltrerende mondmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
De X-plore® 1700-serie biedt modellen aan in alle drie de EN-beschermingsklassen: FFP1, FFP2 en FFP3. Beschikbaar met of zonder CoolMax™-uitademventiel voor verminderde uitademweerstand en om de opbouw van hitte te voorkomen. De geurremmende modellen om onaangename geuren aan te pakken zijn uitgerust met een extra laag actieve kool.
  • Speciale hoogwaardige filtermedia zijn samen verwerkt in het CoolSafe™-filtermateriaal, om een lage uitademweerstand voor gebruikers te verzekeren en tegelijk ook hoge filterprestaties te leveren
  • De elastische VarioFlex™-