Volgelaatsmasker, X-plore® 6530
Leverancier: Dräger
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
R55810 R55795
111-1058EA 391 EUR
111-1058 111-1057
Volgelaatsmasker, X-plore® 6530
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Volgelaatsmaskers
Het X-plore® 6530-model kan gebruitk worden met ademfilters vanuit het uitgebreide Dräger X-plore® Rd40-filtergamma en onderscheidt zich dus door geschikt te zijn voor een hele hoop toepassingen.
  • Een afdichtingsframe met drievoudige afdichtingsranden biedt betrouwbare bescherming en een nauwsluitende pasvorm voor alle gelaatsvormen
  • Het comfortabele 5-punts hoofdbandenstelsel zorgt ervoor dat het masker eenvoudig en snel kan worden opgezet en voorkomt drukpunten
  • Het vervormingvrije vizier zorgt voor een 180° blikveld met een breed panoramisch zicht
  • Het vizier is gemaakt van kras- en chemisch bestendig Triplex met een ultrastabiel roestvrijstalen frame (type: 6530 EPDM/Triplex)
  • Het intelligente ventilatiesysteem met apart binnenmasker zorgt ervoor dat de ruit niet aandampt en verzekert een onbelemmerd zicht
  • De barcode aan de binnenkant zorgt voor een eenvoudig op te stellen en te onderhouden maskerinventaris
  • Het geïntegreerde roestvrijstalen spreekmembraan vereenvoudigt de communicatie
Certificaten: EN 136 class 3 (CE-markering), NIOSH (PC), AS/NZS
Opgelet: *Past altijd