Nitril handschoenen, Showa 707FL
Leverancier: Showa
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
707FL-06 707FL-07 707FL-10 707FL-08 707FL-11 707FL-09
112-2748EA 40.2 EUR
112-2748 112-2749 112-2775 112-2773 112-2776 112-2774
Nitril handschoenen, Showa 707FL
Handschoenen
Deze gevoerde nitrilhandschoenen met rolranden beschermen de hand tegen oliën, koolwaterstoffen, vet en schuren.
  • Non sterile, powder-free, smooth finish
  • Comfortable flock lining for continuous wear
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Tractor tread finish and 'slip-on' treatment provide good grip
  • Easy to put on and remove
  • Semi-disposable; can be used once or re-used
Ze zijn geschikt voor de productie, laboratoria, voedselverwerking, lichte onderhoudstaken en reinigingstaken, verftoepassingen, hantering van brandstof en raffinaderijen.
Certificaten: EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5, Cat. III; AQL 1.5
Goedgekeurd voor voedselcontact.