Hittebestendige handschoenen, Aratherma Fit
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232086/7 2232086/9
112-2890EA 34.53 EUR
112-2890 112-2891
Hittebestendige handschoenen, Aratherma Fit
Handschoenen
Ambidexter gebreide handschoenen gemaakt van Kevlar®, met katoenen voering en lange gebreide, elastische manchet (10 cm). De Kevlar®-vezel biedt goede snijbestendigheid en zorgt voor bescherming tegen thermische gevaren (contactwarmte).
  • Door de breitechniek wordt een handschoen verkregen die nauwsluitend aan de hand zit en een goede beweeglijkheid biedt
  • De voering verbetert de mechanische prestaties van de handschoen terwijl zweet wordt geabsorbeerd
  • Door de relatieve dikte van de handschoenen kunnen schokken geabsorbeerd worden, hierdoor zijn ze