Snijbestendige handschoenen, ActivArmr® 80-600
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
80-600/10 80-600/8 80-600/7 80-600/11 80-600/9
112-1023EA 22.3 EUR
112-1023 112-1021 112-1024 112-2938 112-2939
Snijbestendige handschoenen, ActivArmr® 80-600
Handschoenen
Deze gebreide Kevlar® handschoenen bieden een goede snijbestendigheid en robuuste mechanische prestaties.
  • De natuurrubber coating op handpalm biedt schuur-, scheur- en perforatiebestendigheid
  • De gerimpelde afwerking van de latex coating geeft een uitstekende grip in zowel droge als natte omstandigheden
  • Siliconenvrij - voorkomt vingerafdrukken op gemetalliseerd, warm isolatieglas waardoor de oppervlakken schoon blijven en extra reinigingswerk voorkomen wordt
Ideaal voor de veilige hantering van glas en metaalplaten, kunststoffen en voorwerpen metMore Product Information