HyperSep™ silica SPE-kolommen
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 5.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 0 No: 0 
Chimie analytique / Chimiste / LYON
Yes, I recommend
Très adapté pour faire de la purification d'échantillon liquide à matrice complexe.
60108-711 60108-410 60108-426 60108-411 60108-317 60108-315 60108-409 60108-710 60108-712 60108-851 60108-853 60108-793
549-0894EA 0 EUR
549-0894 549-0890 549-0892 549-0891 549-0888 549-0887 549-0889 549-0893 549-0895 549-0898 549-0956 549-0896
HyperSep™ silica SPE-kolommen
Kolommen voor chromatografie
Een polaire sorbent die voornamelijk wordt gebruikt om analyten in niet-polaire matrices te behouden.
  • Scheidt verbindingen van zeer vergelijkbare structuur op effectieve wijze
  • Adsorbeert analyten uit niet-polaire oplosmiddelen zoals koolwaterstoffen, minder polaire esters en ethers
  • Geschikt voor gebruik als een matig sterke kationenuitwisselaar in waterig medium
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable