Magnetische roerders met verwarmingsplaat, RH basic en RV digitaal
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5019800 5019802 5019803 4678002 4678003 4678000 5019700 5019702 5029700 5019703 5029702 5029703
442-0989EA 831 EUR
442-0989 442-0990 442-0991 442-1246 442-1109 442-1019 442-0986 442-0987 442-1025 442-0988 442-1084 442-1090
Magnetische roerders met verwarmingsplaat, RH basic en RV digitaal
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Magnetische roerders met verwarmingsplaat, met roestvrijstalen verwarmingsplaat, witte modellen hebben een geëmailleerde plaat. Alle modellen zijn eenvoudig te bedienen en instelbaar veiligheidscircuit voor de temperatuur van 50 tot 370 °C. Hoge warmteproductie van 600 watt en verwarmingsplaat van een verbinding van staal en koper voor snelle opwarming.
  • RH basic bevat M 10 schroefdraad voor een statief
  • Softstart van de roermotor voor beide modellen
  • Sterk magnetisch veld en groot toerentalbereik voor volumes van max. 15 liter
  • RH digital heeft een digitale weergave van temperatuur en snelheid
  • Weergave van foutcodes en aanraaktoetsenbord (RH digital)
Het RH digital-model heeft een bus conform DIN 12878 voor aansluiting van een elektronische contactthermometer, zoals de ETS-D5. Zeer nauwkeurige temperatuurregeling is mogelijk met de sensor direct in het medium geplaatst.
Certificaten: Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 21