Beschermende zalf, Travabon® classic
Leverancier: Deb-STOKO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
22325 TVC100ML TVC1L
115-1471EA 345.69 EUR
115-1471 115-2379 115-2089
Beschermende zalf, Travabon® classic
Huidverzorging Huidcrèmes Handcrèmes
Specialistische huidbeschermingscrème die vóór het werk aangebracht wordt tegen hardnekkig, niet in water oplosbaar vuil zoals olie, verf, grafiet, metaalstof, kleefstoffen en in water oplosbare stoffen. Geschikt voor gebruik op handen en lichaam. Voor omgevingen waar geen handschoenen gedragen worden.
  • Vergemakkelijkt het reinigen van de huid dankzij vuilbindende emulgatoren
  • Verbeterde beschermende werking door huidbeschermende pigmenten
  • Met glycerine en verzachtende ingrediënten
  • Wateroplosbaar, olievrij, kleurstofvrij, siliconenvrij, geparfumeerd
Bestelinformatie: Zachte fles mag alleen gebruikt worden met Stoko® Vario®-dispensers.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904