Vesten met hoge zichtbaarheid, C470/C472/C474
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
C472YERL/XL C474YERXX/3X C474YERS/M C474YERL/XL C474YER4X/5X C472YERS/M C470YERXX/3X C470YERS/M C470YERL/XL C470YER4X/5X C472YERXX/3X C470ORR2XL/3XL C470ORR4XL/5XL C470ORRL/XL C470ORRS/M C474ORR4XL/5XL C474ORRL/XL C474ORRS/M C474ORRXXL/3XL C472ORRXX/3X C472ORRS/M C472ORRL/XL C474RERL/XL C474RERXX/3X C474RERS/M C470RERL/XL C470RERS/M C470RERXX/3X
113-6988EA 4.1 EUR
113-6988 113-6994 113-6993 113-6992 113-6991 113-6989 113-6987 113-6986 113-6985 113-6984 113-6990 113-8036 113-8037 113-8038 113-8039 113-8048 113-8049 113-8050 113-8051 PRTWC472ORRXX/3X PRTWC472ORRS/M PRTWC472ORRL/XL PRTWC474RERL/XL PRTWC474RERXX/3X PRTWC474RERS/M PRTWC470RERL/XL PRTWC470RERS/M PRTWC470RERXX/3X
Vesten met hoge zichtbaarheid, C470/C472/C474
Werkkleding
Deze kettinggebreide polyester vesten bieden zeer goede zichtbaarheid.
  • Verstelbare Velcro®-sluiting
  • Reflecterende tape met een breedte van 5 cm
  • Dubbel maatsysteem geeft grotere flexibiliteit van de maat
  • Diepere armsgaten: Kan comfortabel over een jas of stormjas gedragen worden
Model C470 uitgerust met twee reflecterende banden over het lichaam en extra banden die lopen van de schouder tot die banden.
Model C472 biedt alle kenmerken van C470 met slechts één reflecterende band over het lichaam.
Model C474 biedt alle kenmerken van C470 zonder extra schouderbanden.
Certificaten: EN ISO 20471 (Klasse 2)