Antivibratiehandschoenen, A790
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A790BKRL A790BKRM A790BKRXL
113-6884EA 27 EUR
113-6884 113-6885 113-6886
Antivibratiehandschoenen, A790
Handschoenen
Deze handschoenen bieden bescherming tegen mechanische trillingen en schokken. Ze verminderen het effect van impact tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap, boorhamers, betonbrekers en ander gereedschap.
  • Elastische polykatoenen rug met chloroprene palm en vingers
  • Goede beweeglijkheid en uitstekende grip dankzij de gestructureerde palm
EN 388 (X343), EN 10819 (mechanical vibration & shock)
Certificaten: EN 388:2016 (3142X), EN 420, EN 10819 (mechanische vibratie & schok)