Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Ethyl 3-hydroxyhexanoate
A12060.14
A12060.22
A12060.14EA
44.6
EUR
A12060.14
A12060.22
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 2305-25-1
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.21
Flash Point: 94°(202°F)
Refractive Index: 1.4298
Boiling Point: 90-92°/14mm
MDL No.: MFCD00036604
Formule:
C₈H₁₆O₃ MW: 160.21 g/mol Kookpunt: 90…92 °C (14 mmHg) Dichtheid: 0.974 Vlampunt: 94 °C (202 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036604 CAS nummer: 2305-25-1 EINECS: 218-973-7 |