3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H30893.MD H30893.03
H30893.MDEA 113 EUR
H30893.MD H30893.03
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 313545-20-9 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 MDL No.: MFCD04115641
Formule: C₇H₈BClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115641
CAS nummer: 313545-20-9