4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23179.03
B23179.06
B23179.03EA
60.6
EUR
B23179.03
B23179.06
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 161950-10-3
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
Melting Point: 238-242°
MDL No.: MFCD02683104
Formule:
C₇H₈BClO₂ Smeltpunt: 238…242 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683104 CAS nummer: 161950-10-3 |