Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H28718.03 H28718.06
H28718.03EA 84.4 EUR
H28718.03 H28718.06
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 3238-40-2 Molecular Formula: C6H4O5 Formula Weight: 156.09 Melting Point: 310° MDL No.: MFCD00016582
Formule: C₆H₄O₅
Smeltpunt: >310 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016582
CAS nummer: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8