Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,4-Oxathiane-2,6-dione
A13390.06
A13390.22
A13390.06EA
55.7
EUR
A13390.06
A13390.22
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Thiodiglycolic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 3261-87-8
Molecular Formula: C4H4O3S
Formula Weight: 132.13
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 112528
Formule:
C₄H₄O₃S Smeltpunt: 95…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051689 CAS nummer: 3261-87-8 |