Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H31631.03 H31631.06
H31631.03EA 38.5 EUR
H31631.03 H31631.06
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Purity: 97% CAS No.: 37859-42-0 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD00226293
Formule: C₈H₇NOS
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00226293
CAS nummer: 37859-42-0