5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
H27529.MD H27529.06 H27529.03
H27529.MDEA 50.9 EUR
H27529.MD H27529.06 H27529.03
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97% CAS No.: 96859-34-6 Molecular Formula: C7H6N4O Formula Weight: 162.16 Melting Point: ca 220° dec. MDL No.: MFCD06797247
Formule: C₇H₆N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797247
CAS nummer: 96859-34-6