1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J64865.03 J64865.06
J64865.03EA 168 EUR
J64865.03 J64865.06
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formule: C₆H₁₂N₄O₂
Smeltpunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00008318
CAS nummer: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7