N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetra-2-propanol
L16280.AE L16280.AP
L16280.AEEA 30.4 EUR
L16280.AE L16280.AP
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Purity: 99% CAS No.: 102-60-3 Molecular Formula: C14H32N2O4 Formula Weight: 292.42 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4800 Odour: Odourless Boiling Point: 240°/10mm Merck Reference: 14,3599 MDL No.: MFCD00004534
Formule: C₁₄H₃₂N₂O₄
Kookpunt: 240 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,030
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004534
CAS nummer: 102-60-3
EINECS: 203-041-4
Merck Index: 14,3599