2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22443.03
B22443.06
B22443.14
B22443.03EA
41
EUR
B22443.03
B22443.06
B22443.14
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 381-98-6
Molecular Formula: C4H3F3O2
Formula Weight: 140.06
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 49-51°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042424
Formule:
C₄H₃F₃O₂ Smeltpunt: 49…51 °C Vlampunt: 82 °C (180 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042424 CAS nummer: 381-98-6 UN: 3261 ADR: 8,III |