(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 17480-69-2
Molecular Formula: C15H17N
Formula Weight: 211.31
Flash Point:
Formule:
C₁₅H₁₇N Kookpunt: 171 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,010 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066325 CAS nummer: 17480-69-2 |