2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25867.06
H25867.03
H25867.06EA
98.8
EUR
H25867.06
H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 380430-53-5
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 130-133°
MDL No.: MFCD02179453
Formule:
C₉H₁₁BO₄ Smeltpunt: 130…133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179453 CAS nummer: 380430-53-5 |