4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
H26356.03 H26356.06
H26356.03EA 29.9 EUR
H26356.03 H26356.06
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 94% CAS No.: 4334-88-7 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 137-140° MDL No.: MFCD02179441
Formule: C₉H₁₁BO₄
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179441
CAS nummer: 4334-88-7