3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H29348.03 H29348.06
H29348.03EA 42.1 EUR
H29348.03 H29348.06
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 101084-81-5 Molecular Formula: C7H6BNO6 Formula Weight: 210.94 MDL No.: MFCD00757433
Formule: C₇H₆BNO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00757433
CAS nummer: 101084-81-5