3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L08563.06
L08563.14
L08563.06EA
52.6
EUR
L08563.06
L08563.14
3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Purity: 95%
CAS No.: 6848-13-1
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 230-232°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00018456
Formule:
C₈H₁₀ClN Kookpunt: 230…232 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00018456 CAS nummer: 6848-13-1 EINECS: 229-935-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |