4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
L17485.03
L17485.06
L17485.03EA
94.2
EUR
L17485.03
L17485.06
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 166316-48-9
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 9198524
Formule:
C₉H₁₁BO₄ Smeltpunt: 146…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318119 CAS nummer: 166316-48-9 |