5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27331.14
H27331.06
H27331.14EA
110
EUR
H27331.14
H27331.06
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 70978-54-0
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD01631134
Formule:
C₈H₆BrNO₄ Smeltpunt: 129…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631134 CAS nummer: 70978-54-0 |