2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L10605.06
L10605.14
L10605.06EA
110
EUR
L10605.06
L10605.14
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 4101-30-8
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 391380
Formule:
C₁₀H₁₃NO₃ Smeltpunt: 104…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016646 CAS nummer: 4101-30-8 |