2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
L12274.06
L12274.14
L12274.06EA
16.9
EUR
L12274.06
L12274.14
2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
2-(Benzylthio)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 26524-88-9
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 168-169°/18mm
MDL No.: MFCD00014039
Formule:
C₉H₁₂OS MW: 168.25 g/mol Kookpunt: 168…169 °C (18 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014039 CAS nummer: 26524-88-9 |