4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B21996.06
B21996.14
B21996.06EA
39.3
EUR
B21996.06
B21996.14
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 98%
CAS No.: 24596-18-7
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Melting Point: 45-50°
MDL No.: MFCD01076576
Formule:
C₈H₁₀ClN Smeltpunt: 45…50 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01076576 CAS nummer: 24596-18-7 |