Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
13124.06
13124.18
13124.30
13124.06EA
110
EUR
13124.06
13124.18
13124.30
Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Calcium nitride
Purity: 99%
CAS No.: 12013-82-0
Molecular Formula: Ca3N2
Formula Weight: 148.25
Physical Form: 12mm & Down Pieces
Density: 2.63
Melting Point: 1195°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00015985
Formule:
Ca₃N₂ Smeltpunt: 1195 °C Dichtheid: 2,63 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015985 CAS nummer: 12013-82-0 EINECS: 234-592-9 UN: 3178 ADR: 4.1,II |