Magnesium nitride ≥99.6% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Trimagnesium dinitride
41946.09
41946.18
41946.09EA
88.6
EUR
41946.09
41946.18
Magnesium nitride ≥99.6% (metals basis)
Magnesium nitride
Purity: 99.6%
CAS No.: 12057-71-5
Molecular Formula: Mg3N2
Formula Weight: 100.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.71
Melting Point: 800° dec.
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00016205
Formule:
Mg₃N₂ Dichtheid: 2,71 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016205 CAS nummer: 12057-71-5 EINECS: 235-022-1 UN: 3178 ADR: 4.1,II |