Silicon nitride α-phase ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Silicon(IV) nitride
14704.14
14704.22
14704.36
14704.14EA
68.8
EUR
14704.14
14704.22
14704.36
Silicon nitride α-phase ≥99.9% (metals basis)
Silicon nitride
Purity: 99.9%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: Si3N4 90% min (alpha form)
Formula Weight: 140.28
Physical Form:
Formule:
N₄Si₃ Dichtheid: 3,2 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011230 CAS nummer: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 Merck Index: 14,8497 |