Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Ethylhexanoic acid strontium salt
40719.14
40719.22
40719.14EA
152
EUR
40719.14
40719.22
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Strontium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 2457-02-5
Molecular Formula: C16H30O4Sr
Formula Weight: 374.04
Physical Form: Liquid
Odour: Mild
MDL No.: MFCD00070438
Formule:
C₁₆H₃₀O₄Sr Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070438 CAS nummer: 2457-02-5 EINECS: 219-536-3 |