Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% w/v n-hexane
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
43356.AE 43356.AC
43356.AEEA 140 EUR
43356.AE 43356.AC
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% w/v n-hexane
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 103470-68-4 Molecular Formula: C24H45O6Y Formula Weight: 518.16 Physical Form: Liquid UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00070441
Formule: C₂₄H₄₅O₆Y
MW: 518.524 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070441
CAS nummer: 103470-68-4
UN: 1208
ADR: 3 II