4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52603.03 H52603.06
H52603.03EA 31.1 EUR
H52603.03 H52603.06
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 153624-38-5 Molecular Formula: C10H15BO2 Formula Weight: 178.04 Melting Point: 117-120° MDL No.: MFCD01632198
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632198
CAS nummer: 153624-38-5