6-Methylchromone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27002.06
H27002.03
H27002.06EA
131
EUR
H27002.06
H27002.03
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Purity: 98%
CAS No.: 38445-23-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 88-90°
MDL No.: MFCD00218598
Formule:
C₁₀H₈O₂ Smeltpunt: 88…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00218598 CAS nummer: 38445-23-7 |